3,5-Xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1829-25G D1829-100G
TCIAD1829-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAD1829-25G TCIAD1829-100G
3,5-Xylénol ≥98.0% (par GC)
3,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 61…64 °C
Densité: 0,968 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002307
Numéro CAS: 108-68-9
EINECS: 203-606-5
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a428f9014c437e5801397e5d739728c0951410c&vid=1852fcab2fac30bc8ec6243885af6bfb405663e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité