2,5-Xylénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,5-Dimethylphenol, 2-Hydroxy-p-xylene, 2-Hydroxy-4-xylene
D0775-25G D0775-500G D0775-100G
TCIAD0775-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0775-25G TCIAD0775-500G TCIAD0775-100G
2,5-Xylénol ≥98.0% (par GC)
2,5-Xylénol
Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 212 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75 °C
Densité: 1,169 g/cm³ (15 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002237
Numéro CAS: 95-87-4
EINECS: 202-461-5
ONU: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10082
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d0f60b8c1b26e00a00e08e113fe0c7c40388c12&vid=6c6ad57f4aaf49f490bc8a357e9be16282be5f1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 77.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité