1,3-Diisopropylbenzène ≥85.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0927-25ML D0927-500ML
TCIAD0927-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0927-25ML TCIAD0927-500ML
1,3-Diisopropylbenzène ≥85.0% (par GC)
1,3-Diisopropylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 203°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,85593 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008889
Numéro CAS: 99-62-7
EINECS: 202-773-1
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab73b113a0b0f0102f2ae7c8ccf966836de571db&vid=753d730aab332e79dd0563bc03d01b55257432b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité