1,3-Diéthylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0478-25ML D0478-100ML
TCIAD0478-25MLEA 45.1 EUR InStock
TCIAD0478-25ML TCIAD0478-100ML
1,3-Diéthylbenzène ≥97.0% (par GC)
1,3-Diéthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: –84°C
Densité: 0,8798 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 56°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009260
Numéro CAS: 141-93-5
EINECS: 205-511-4
ONU: 2049
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc53b84ae55d34964b4f6b4e9d9eef2462fec804&vid=3da7f8e4498e39d3f5602f73b930bb645bb12cb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité