1,4-Diisopropylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0928-25ML D0928-100ML
TCIAD0928-25MLEA 33 EUR InStock
TCIAD0928-25ML TCIAD0928-100ML
1,4-Diisopropylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Diisopropylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: –40 °C
Densité: 0,87707 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 75°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008892
Numéro CAS: 100-18-5
EINECS: 202-826-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03baa8ad0aaf2c8a88461ad2d7f0303c11c7161&vid=e03baa8ad0aaf2c8a88461ad2d7f0303c11c7161&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité