1,4-Diéthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0479-25MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAD0479-25ML TCIAD0479-5ML
1,4-Diéthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Diéthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: -43°C
Point d'éclair: 55°C
Numéro MDL: MFCD00009264
Numéro CAS: 105-05-5
ONU: 2049
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/52/28975052.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité