o-Éthyltoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAE0184-5MLEA 24.2 EUR InStock
TCIAE0184-5ML TCIAE0184-25ML
o-Éthyltoluène ≥99.0% (par GC)
o-Éthyltoluène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 166°C
Point de fusion: –17 °C
Point d'éclair: 39°C
Numéro MDL: MFCD00009257
Numéro CAS: 611-14-3
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/56/28967756.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité