m-Éthyltoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Ethyltoluene, 1-Ethyl-3-methylbenzene
E0185-25ML E0185-5ML
TCIAE0185-25MLEA 97.9 EUR InStock
TCIAE0185-25ML TCIAE0185-5ML
m-Éthyltoluène ≥98.0% (par GC)
m-Éthyltoluène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –95.5 °C
Densité: 0,869 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 38°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009259
Numéro CAS: 620-14-4
EINECS: 210-626-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb163c8437e4a26c6ec36b1c4f4844d10356c3dc&vid=17af205fdb933db4e3904a5594f313fa155b0338&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité