Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Éthyltoluène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

E0186-100ML E0186-25ML
TCIAE0186-100MLEA 149 EUR InStock
TCIAE0186-100ML TCIAE0186-25ML
p-Éthyltoluène ≥97.0% (par GC)
p-Éthyltoluène


Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,8614 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 36°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009263
Numéro CAS: 622-96-8
EINECS: 210-761-2
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d288fb1ce3d2137647a672238ec8230b6140f88d&vid=26bc552f1e3828e37c4b0ce293bad036b99fbdd2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité