2-Bromomésitylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbromobenzene, 2-Bromo-1,3,5-trimethylbenzene, Mesityl bromide, 2-Bromomesitylene
B1261-25G B1261-500G B1261-100G
TCIAB1261-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1261-25G TCIAB1261-500G TCIAB1261-100G
2-Bromomésitylène ≥99.0% (par GC)
2-Bromomésitylène
Formule: C₉H₁₁Br
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 225°C
Point de fusion: 2 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000073
Numéro CAS: 576-83-0
EINECS: 209-405-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23d129b4354f8ab4493856146d4ce607bd245037&vid=901d3b2f341c4421c02f70ec1a74528880260653&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité