Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
T1421-10G T1421-25G
TCIAT1421-10GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT1421-10G TCIAT1421-25G
Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4,6-triméthylbenzoïque
Formule: C₁₀H₁₂O₂
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 151…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002481
Numéro CAS: 480-63-7
EINECS: 207-553-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae26bc2edb09d17c7a92d0f20666ae24e98928a7&vid=e092cb655c32b99099c83a997116a788987f06cb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité