2-Chlorométhyl-p-xylène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2716-25GEA 128 EUR InStock
TCIAD2716-25G
2-Chlorométhyl-p-xylène ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chlorométhyl-p-xylène
Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00000902
Numéro CAS: 824-45-3
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/34/28979834.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité