2,4,6-Tri-tert-butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6-Tris(tert-butyl)aniline
T1694-1G T1694-5G
TCIAT1694-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT1694-1G TCIAT1694-5G
2,4,6-Tri-tert-butylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
Formule: C₁₈H₃₁N
MW: 261,45 g/mol
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145 °C
Densité: 0,991 g/cm³ (19.85 °C)
Numéro MDL: MFCD00011645
Numéro CAS: 961-38-6
EINECS: 213-507-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb39554c276399de048fa4db57b63e87dc5d1557&vid=1e6b99bc46e6e2669fc9397a264b1025bed2474e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité