2,3,5-Triméthylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0485-25G T0485-500G
TCIAT0485-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAT0485-25G TCIAT0485-500G
2,3,5-Triméthylphénol ≥98.0% (par GC)
2,3,5-Triméthylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 233°C
Point de fusion: 92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002228
Numéro CAS: 697-82-5
EINECS: 211-806-9
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=243387864fa3633b9bca3cc57430c7c5fa508e24&vid=4e45bc1b55d59341d575a0282f05fd75fb9992d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité