2,4,6-Triméthylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0486-25G T0486-500G T0486-100G
TCIAT0486-25GEA 121 EUR InStock
TCIAT0486-25G TCIAT0486-500G TCIAT0486-100G
2,4,6-Triméthylphénol ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triméthylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 74 °C
Densité: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002235
Numéro CAS: 527-60-6
EINECS: 208-419-2
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b672ed2ea13bc3ef36db3368e5bcd00a97403d4&vid=c5efc8f1beb88364c78bce9f941a5c0a671064a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité