1,3,5-Triisopropylbenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT0458-100MLEA 37.4 EUR InStock
TCIAT0458-100ML TCIAT0458-500ML TCIAT0458-25ML
1,3,5-Triisopropylbenzène ≥95.0% (par GC)
1,3,5-Triisopropylbenzène
Formule: C₁₅H₂₄
MW: 204,36 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Point de fusion: –7 °C
Point d'éclair: 86°C
Numéro MDL: MFCD00008890
Numéro CAS: 717-74-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/16/28994716.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité