L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,3,5-Triéthylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T0426-25ML T0426-5ML
TCIAT0426-25MLEA 515 EUR InStock
TCIAT0426-25ML TCIAT0426-5ML
1,3,5-Triéthylbenzène ≥97.0% (par GC)
1,3,5-Triéthylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162.27 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 3
Point d'éclair: 76°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009261
Numéro CAS: 102-25-0
EINECS: 203-017-3
ONU: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d5b996b005a3316dea1602ae24e58e558ae8af3b&vid=f28e50742bc553371e3cb59d71f7bd3013cd7e1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité