1,3,5-Triéthylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0868-1MLEA 99 EUR InStock
TCIAT0868-1ML TCIAT0868-5ML
1,3,5-Triéthylbenzène ≥99.0% (par GC)
1,3,5-Triéthylbenzène
Formule: C₁₂H₁₈
MW: 162,27 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point de fusion: 3 °C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009261
Numéro CAS: 102-25-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/73/28994973.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité