Mésitylène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 1,3,5-Triméthylbenzène
TCIAT0470-500MLEA 46.2 EUR InStock
TCIAT0470-500ML TCIAT0470-25ML
Mésitylène ≥97.0% (par GC)
Mésitylène
Formule: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: –45 °C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00008538
Numéro CAS: 108-67-8
ONU: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 14,05907
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/25/28994725.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité