1-Iodo-2,3,5,6-tétraméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3,5,6-Tetramethyliodobenzene, 3-Iodo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
T0992-5G T0992-1G
TCIAT0992-5GEA 99 EUR InStock
TCIAT0992-5G TCIAT0992-1G
1-Iodo-2,3,5,6-tétraméthylbenzène ≥98.0% (par GC)
1-Iodo-2,3,5,6-tétraméthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₃I
MW: 260,12 g/mol
Point d'ébullition: 290°C
Numéro MDL: MFCD00013705
Numéro CAS: 2100-25-6
EINECS: 218-266-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62609acd926b107dbb32e7bc9c4b9f54b2839f31&vid=62609acd926b107dbb32e7bc9c4b9f54b2839f31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 82.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité