1,2,3,5-Tétraméthylbenzène ≥70% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0565-25ML T0565-5ML
TCIAT0565-25MLEA 333 EUR InStock
TCIAT0565-25ML TCIAT0565-5ML
1,2,3,5-Tétraméthylbenzène ≥70% (par GC)
1,2,3,5-Tétraméthylbenzène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: –23.7 °C
Densité: 0,891 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00008524
Numéro CAS: 527-53-7
EINECS: 208-417-1
Merck Index: 14,05166
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0368ff87bea022d5806d211516daef06ab807ba&vid=29da97282ba7e2db748d313ef9426103a6f2aaa6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité