Pentaméthylbenzène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0043-25G P0043-5G
TCIAP0043-25GEA 178 EUR InStock
TCIAP0043-25G TCIAP0043-5G
Pentaméthylbenzène ≥99.0% (par GC)
Pentaméthylbenzène
Formule: C₁₁H₁₆
Point d'ébullition: 232 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 51…52 °C
Densité: 0,917 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008522
Numéro CAS: 700-12-9
EINECS: 211-837-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd1112be7b1534b29313cb6c34b734a18f0cc247&vid=fd1112be7b1534b29313cb6c34b734a18f0cc247&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité