2,4,6-Tris(bromométhyl)mésitylène ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3,5-Tris(bromomethyl)-2,4,6-trimethylbenzene, 2,4,6-Tris(bromomethyl)mesitylene
T1641-25G T1641-5G
TCIAT1641-25GEA 192 EUR InStock
TCIAT1641-25G TCIAT1641-5G
2,4,6-Tris(bromométhyl)mésitylène ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4,6-Tris(bromométhyl)mésitylène
Formule: C₁₂H₁₅Br₃
MW: 398,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192554
Numéro CAS: 21988-87-4
EINECS: 244-697-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0734c003d664baf18599b660439e8d45979228b&vid=ad5cf8062361d0e884e2a39624e174d5e331c185&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité