Cyclohexène-1-ylbenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Phenylcyclohexene, 1-Phenyl-1-cyclohexene, 2,3,4,5-Tetrahydro-1,1'-biphenyl
P1302-25ML P1302-5ML
TCIAP1302-25MLEA 130 EUR InStock
TCIAP1302-25ML TCIAP1302-5ML
Cyclohexène-1-ylbenzène ≥95.0% (par GC)
Cyclohexène-1-ylbenzène
Formule: C₁₂H₁₄
MW: 158,24 g/mol
Point d'ébullition: 252°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,004 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00001542
Numéro CAS: 771-98-2
EINECS: 212-242-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d966d766c789bf4335f8e194ccb34b7733a579c&vid=18b20d2b83fc9bd01b1f1084a9de36a9824ad88b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité