2-Phénylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1311-5GEA 150 EUR InStock
TCIAP1311-5G TCIAP1311-1G
2-Phénylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
2-Phénylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Point de fusion: 56…59 °C
Numéro MDL: MFCD00001629
Numéro CAS: 1444-65-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/68/28991968.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 57.0 to 61.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité