4-Phénylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Phenylcyclohexan-1-one, 1-Oxo-4-phenylcyclohexane
P0975-25G P0975-250G
TCIAP0975-25GEA 58.3 EUR InStock
TCIAP0975-25G TCIAP0975-250G
4-Phénylcyclohexanone ≥98.0% (par GC)
4-Phénylcyclohexanone
Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001641
Numéro CAS: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffc30a8cde9c6bbd2cb8c782a82ae25121da879f&vid=86982824c0139b51fa6b73848aaedcb63065687d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité