Cyclohexylbenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylcyclohexane
C0496-25ML C0496-500ML C0496-100ML
TCIAC0496-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0496-25ML TCIAC0496-500ML TCIAC0496-100ML
Cyclohexylbenzène ≥97.0% (par GC)
Cyclohexylbenzène
Formule: C₁₂H₁₆
MW: 160,26 g/mol
Point d'ébullition: 236°C
Point de fusion: 5 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 99°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001451
Numéro CAS: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f42f09183cc7c9915055193f442a190e38484f&vid=ec906cd9a6ec9a70fa820c6bf01afcc1b28cb2da&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité