1,4-Dicyclohexylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D1028-25G D1028-250G D1028-5G
TCIAD1028-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAD1028-25G TCIAD1028-250G TCIAD1028-5G
1,4-Dicyclohexylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dicyclohexylbenzène
Formule: C₁₈H₂₆
MW: 242,4 g/mol
Point d'ébullition: 195°C
Point de fusion: 103…103.5 °C
Densité: 1,049 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00001452
Numéro CAS: 1087-02-1
EINECS: 214-121-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e914a910a0684b2d33953e2095107ecb6698cc8c&vid=f24f9776aedaaa3d8168c89bffeb607be571dac4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité