4-Phénylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
B0242-25G B0242-250G B0242-5G
TCIAB0242-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAB0242-25G TCIAB0242-250G TCIAB0242-5G
4-Phénylbenzaldéhyde ≥95.0% (par GC)
4-Phénylbenzaldéhyde
Formule: C₁₃H₁₀O
MW: 182,22 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006947
Numéro CAS: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e7d459b8015024825feb966a21131c71e77608c&vid=b11ec2ab755f509ec022b684b409521c252ffec8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 57.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité