Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Benzyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB2400-25GEA 75.9 EUR InStock
TCIAB2400-25G
3-Benzyloxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Benzyloxybenzaldéhyde


Formule: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Point de fusion: 57°C
Numéro MDL: MFCD00003367
Numéro CAS: 1700-37-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/41/38/28934138.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité