Acide 2-phénylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P0906-100G P0906-25G P0906-500G
TCIAP0906-100GEA 208 EUR InStock
TCIAP0906-100G TCIAP0906-25G TCIAP0906-500G
Acide 2-phénylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
Point d'ébullition: 344°C
Point de fusion: 108…109 °C
Densité: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002463
Numéro CAS: 947-84-2
EINECS: 213-432-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba5b90ef373641d1cedfbd0e770c8f9bfaa82685&vid=885a9e355d7d2ce4d9e5ebe047d053484531ddfe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 114.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité