Acide 4-phénylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
P0961-25G P0961-100G
TCIAP0961-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAP0961-25G TCIAP0961-100G
Acide 4-phénylbenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-phénylbenzoïque
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 220 °C
Densité: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002553
Numéro CAS: 92-92-2
EINECS: 202-203-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 225.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité