Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Dibenzylaniline ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D0154-25G D0154-500G
TCIAD0154-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD0154-25G TCIAD0154-500G
N,N-Dibenzylaniline ≥99.0% (par GC)
N,N-Dibenzylaniline


Formule: (C₆H₅)N(CH₂C₆H₅)₂
Point d'ébullition: 180°C
Point de fusion: 72 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00022015
Numéro CAS: 91-73-6
EINECS: 202-093-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654b63eff212345afd69773bf5cb5c1b0aaa2577&vid=dbfb6f7b8ea302d6f26a345cfe8a55c9b5e51626&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 71.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité