Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3,5-Triphénylbenzène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAT0509-25GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0509-25G
1,3,5-Triphénylbenzène ≥99.0% (par GC)
1,3,5-Triphénylbenzène


Formule: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Numéro MDL: MFCD00003060
Numéro CAS: 612-71-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/50/28994750.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 172.0 to 177.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité