Norbornane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0517-10G N0517-25G
TCIAN0517-10GEA 159 EUR InStock
TCIAN0517-10G TCIAN0517-25G
Norbornane ≥98.0% (par GC)
Norbornane
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd94162238a9280d5f850e3419377e24cf71a1f2&vid=e1f67bc611471f7bcce995529738d7f9bacdd7f5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 88.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité