(1R)-(+)-α-Pinène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
P1099-25ML P1099-500ML
TCIAP1099-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP1099-25ML TCIAP1099-500ML
(1R)-(+)-α-Pinène ≥97.0% (par GC)
(1R)-(+)-α-Pinène
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point d'ébullition: 156°C
Point de fusion: –62 °C
Densité: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001346
Numéro CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
ONU: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9af43c20dc6b34bcb08a3b9ecc4b6138cd7384d6&vid=ffae0253358eeb1447a79fc7fd6f7be32323ac25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +42.0 to +46.0 deg-C (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité