(+)-3-Carene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0047-25ML C0047-500ML
TCIAC0047-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0047-25ML TCIAC0047-500ML
(+)-3-Carene ≥90.0% (par GC)
(+)-3-Carene
Formule: C₁₀H₁₆
Point d'ébullition: 170°C
Point d'éclair: 46°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066417
Numéro CAS: 498-15-7
EINECS: 207-856-6
ONU: 2319
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01836
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37853468ed4f18c267ff6610598bdc8d68674edf&vid=4b13049f44820c1569b60a7b8253fb7fde990f39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +13.0 to +17.0 deg (neat)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité