2-Bromoquinoleine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3524-5GEA 238 EUR InStock
TCIAB3524-5G TCIAB3524-1G
2-Bromoquinoleine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00234480
Numéro CAS: 2005-43-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/69/28934869.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité