6-Bromoquinoleine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2015-1G B2015-5G
TCIAB2015-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAB2015-1G TCIAB2015-5G
6-Bromoquinoleine ≥95.0% (par GC)
6-Bromoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024023
Numéro CAS: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de49f5ade769d3a32d92c18f20f9dcc1bcd3b2a&vid=9dc8762f87571770a44f65d64f2997b9261e3979&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité