Acide 6-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0077-25G Q0077-5G
TCIAQ0077-25GEA 308 EUR InStock
TCIAQ0077-25G TCIAQ0077-5G
Acide 6-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 6-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 291°C
Numéro MDL: MFCD00047613
Numéro CAS: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b34f2fb29c051b9ad146d062462302a54ecff15&vid=40f3664ea2c6bc68896e6889e7690e3b04ad2dee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité