Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 8-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAQ0066-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAQ0066-1G
Acide 8-quinoléinecarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 8-quinoléinecarboxylique


Formule: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047619
Numéro CAS: 86-59-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/10/28993710.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité