Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4,8-dihydroxy-2-quinoléinecarboxylique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAX0054-1GEA 118 EUR InStock
TCIAX0054-1G
Acide 4,8-dihydroxy-2-quinoléinecarboxylique ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4,8-dihydroxy-2-quinoléinecarboxylique


Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Point de fusion: 297 °C
Numéro MDL: MFCD00006754
Numéro CAS: 59-00-7
Merck Index: 12,10202
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/03/28997403.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité