4-Chloroquinoléine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56721.03 H56721.06
H56721.03EA 113 EUR InStock
H56721.03 H56721.06
4-Chloroquinoléine ≥99%
4-Chloroquinoléine
Purity: 99%
CAS No.: 611-35-8
Molecular Formula: C9H6ClN
Formula Weight: 163.60
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 28-31°
Boiling Point: 260-261°
Beilstein Reference: 114721
MDL No.: MFCD00006773
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 260…261 °C
Point de fusion: 28…31 °C
Densité: 1.25
Point d'éclair: 113 °C (235 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006773
Numéro CAS: 611-35-8
EINECS: 210-267-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité