6-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC0283-1GEA 48.4 EUR InStock
TCIAC0283-1G TCIAC0283-5G
6-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
MW: 163,61 g/mol
Point d'ébullition: 264°C
Point de fusion: 43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00024024
Numéro CAS: 612-57-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/29/28937329.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité