Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

8-Chloroquinoléine


046476-1G 046476-25G
FLUO046476-1GEA 0 EUR InStock
FLUO046476-1G FLUO046476-25G
8-Chloroquinoléine
8-Chloroquinoléine


Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,2834 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00047618
Numéro CAS: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité