8-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0284-25G C0284-5G
TCIAC0284-25GEA 475 EUR InStock
TCIAC0284-25G TCIAC0284-5G
8-Chloroquinoléine ≥98.0% (par GC)
8-Chloroquinoléine
Formule: C₉H₆ClN
Point d'ébullition: 288°C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1,2834 g/cm³ (14 °C)
Numéro MDL: MFCD00047618
Numéro CAS: 611-33-6
EINECS: 210-265-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97614a1f8f6b5ebe8dcbcc81793790245fdf611b&vid=e23ab01876d886f1d8111c1d3825ffcae5fd5f0d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité