2-Aminoquinoléine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0417-1G A0417-5G
TCIAA0417-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAA0417-1G TCIAA0417-5G
2-Aminoquinoléine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
2-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130 °C
Numéro MDL: MFCD00038079
Numéro CAS: 580-22-3
EINECS: 209-458-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cac925c62d91b5bbceb3b15f9f2af5d94a2927df&vid=9c45776c9c919172a56658ff5252e85b8eeef938&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 127.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité