5-Aminoquinoléine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0959-5G A0959-25G
TCIAA0959-5GEA 44 EUR InStock
TCIAA0959-5G TCIAA0959-25G
5-Aminoquinoléine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
5-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
Point d'ébullition: 310°C
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006797
Numéro CAS: 611-34-7
EINECS: 210-266-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12851bd610b5d634784b67983042bf23ec6df79a&vid=9ab166995544e4ee138f7a9d0c2b4c793d176327&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité