6-Aminoquinoléine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinolin-6-ylamine
A1370-1G A1370-5G
TCIAA1370-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1370-1G TCIAA1370-5G
6-Aminoquinoléine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
6-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006803
Numéro CAS: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09791732cde54b0ed2d7e0aad11dc638efc943cb&vid=f9798de392e7962a0cc78dd4d015d0491d329da6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité