8-Aminoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Quinolin-8-ylamine
A0419-25G A0419-5G A0419-100G
TCIAA0419-25GEA 102 EUR InStock
TCIAA0419-25G TCIAA0419-5G TCIAA0419-100G
8-Aminoquinoléine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
8-Aminoquinoline
Formule: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point de fusion: 64 °C
Densité: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006809
Numéro CAS: 578-66-5
EINECS: 209-427-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef17f43f9e0b836a5d113d336459282397bb35a2&vid=9fa41061723696d4a79ac4c46b01059d28a84c3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité